17-375
EZ-Zyme™ 染色质制备试剂盒
Contains proprietary reagents optimized for the enzymatic shearing of chromatin from mammalian cells at higher resolution than sonication for use in chromatin immunoprecipitation (ChIP) assays.
别名:
Chromatin Isolation Kit
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
UNSPSC代码:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
推荐产品
一般描述
染色质免疫沉淀(ChIP)是一种广泛使用的实验技术,用于监测蛋白质与特定DNA序列的关联。该技术已用于研究组蛋白修饰的模式,并借助微阵列技术,在全基因组范围内绘制各种蛋白质的结合位点。ChIP还已用于确定多种蛋白质占据特定染色质基因座的时间调控。另外,由于甲醛有效地将蛋白与DNA交联,并将蛋白与蛋白交联,因此该方法原则上可以检测直接结合DNA的蛋白质以及通过其他因素间接结合DNA的蛋白质。
在进行ChIP时,需要将来自细胞和组织的染色质片段化,以使其变得可溶,并且可以在检测特定位点的蛋白质-DNA相互作用时实现分辨率。超声处理是生产剪切染色质的常用方法。尽管此方法在将染色质释放到溶液中非常有效,但它有许多局限性。 例如,与超声处理相关的泡沫和过热可能导致蛋白变性或染色质不完全断裂。 同样,超声处理条件可能在物理上很苛刻,并且可能对免疫沉淀效率产生负面影响。 该程序中的这些和其他限制会使样品超声处理难以优化和可重复执行。
EZ-Zyme染色质制备试剂盒通过使用专有的酶混合物进行完全或部分消化,获得平均长度为一到几个核小体的染色质片段,从而可以对核小体分辨率进行ChIP分析。 与超声处理相比,该程序不仅可以以较高的分辨率绘制蛋白质-DNA关系图,而且由于其温和的消化条件,使随后的免疫沉淀更加有效。此外,酶切与非交联ChIP(天然ChIP)兼容,这不仅可以分析培养细胞上的组蛋白修饰,还可以分析新鲜解剖和冷冻的组织上的组蛋白修饰。
用途:
EZ-Zyme试剂盒包含优化的试剂,可从哺乳动物细胞生成酶促处理的染色质,用于染色质免疫沉淀。尽管该试剂盒包含染色质剪切所需的完整缓冲液,但必须注意说明的详细信息。 仔细遵循全部说明,尤其是关于孵育时间和温度。
在进行ChIP时,需要将来自细胞和组织的染色质片段化,以使其变得可溶,并且可以在检测特定位点的蛋白质-DNA相互作用时实现分辨率。超声处理是生产剪切染色质的常用方法。尽管此方法在将染色质释放到溶液中非常有效,但它有许多局限性。 例如,与超声处理相关的泡沫和过热可能导致蛋白变性或染色质不完全断裂。 同样,超声处理条件可能在物理上很苛刻,并且可能对免疫沉淀效率产生负面影响。 该程序中的这些和其他限制会使样品超声处理难以优化和可重复执行。
EZ-Zyme染色质制备试剂盒通过使用专有的酶混合物进行完全或部分消化,获得平均长度为一到几个核小体的染色质片段,从而可以对核小体分辨率进行ChIP分析。 与超声处理相比,该程序不仅可以以较高的分辨率绘制蛋白质-DNA关系图,而且由于其温和的消化条件,使随后的免疫沉淀更加有效。此外,酶切与非交联ChIP(天然ChIP)兼容,这不仅可以分析培养细胞上的组蛋白修饰,还可以分析新鲜解剖和冷冻的组织上的组蛋白修饰。
用途:
EZ-Zyme试剂盒包含优化的试剂,可从哺乳动物细胞生成酶促处理的染色质,用于染色质免疫沉淀。尽管该试剂盒包含染色质剪切所需的完整缓冲液,但必须注意说明的详细信息。 仔细遵循全部说明,尤其是关于孵育时间和温度。
包装
用于22种酶促染色质制备的足量试剂
组分
储存于4°C:
0.5M EDTA,目录号20-158。一个小瓶,含有250 μL 0.5M EDTA,pH 8.0.
5M NaCl,目录号20-159。一个小瓶,包含500 μL 5M NaCl。
1M Tris-HCl,pH 6.5,目录号20-160。一个小瓶,包含500 μL 1M Tris-HCl,pH 6.5。
10X甘氨酸,目录号20-282。一个小瓶,包含11 mL 1.25M甘氨酸。
10X PBS,目录号20-281。一个小瓶,包含24 mL 10X PBS。
EZ-Zyme 裂解缓冲液,目录号20-312。一个小瓶,包含2.0 mL EZ-Zyme 裂解缓冲液。
EZ-Zyme 消化缓冲液,目录号20-313。一个小瓶,包含1.65 mL EZ-Zyme 消化缓冲液。
EZ-Zyme 终止缓冲液,目录号20-315。一个小瓶,包含1.65 mL EZ-Zyme终止缓冲液
储存于-20°C:
蛋白酶抑制剂混合物II,目录号20-283。一个小瓶,包含110 μL 蛋白酶抑制剂混合物II的DMSO溶液。
RNase A,目录号20-297。一个小瓶,包含600μg RNase A,溶于60 μL无菌水中。
蛋白酶K,目录号20-298。一个小瓶,包含600 μg蛋白酶K,溶于60 μL 50mM Tris-HCl(pH 8.0),10mM CaCl2中。
EZ-Zyme酶促混合物,目录号20-314。一小瓶含76U酶混合物,溶于38 μL含50%甘油的溶液中。
0.5M EDTA,目录号20-158。一个小瓶,含有250 μL 0.5M EDTA,pH 8.0.
5M NaCl,目录号20-159。一个小瓶,包含500 μL 5M NaCl。
1M Tris-HCl,pH 6.5,目录号20-160。一个小瓶,包含500 μL 1M Tris-HCl,pH 6.5。
10X甘氨酸,目录号20-282。一个小瓶,包含11 mL 1.25M甘氨酸。
10X PBS,目录号20-281。一个小瓶,包含24 mL 10X PBS。
EZ-Zyme 裂解缓冲液,目录号20-312。一个小瓶,包含2.0 mL EZ-Zyme 裂解缓冲液。
EZ-Zyme 消化缓冲液,目录号20-313。一个小瓶,包含1.65 mL EZ-Zyme 消化缓冲液。
EZ-Zyme 终止缓冲液,目录号20-315。一个小瓶,包含1.65 mL EZ-Zyme终止缓冲液
储存于-20°C:
蛋白酶抑制剂混合物II,目录号20-283。一个小瓶,包含110 μL 蛋白酶抑制剂混合物II的DMSO溶液。
RNase A,目录号20-297。一个小瓶,包含600μg RNase A,溶于60 μL无菌水中。
蛋白酶K,目录号20-298。一个小瓶,包含600 μg蛋白酶K,溶于60 μL 50mM Tris-HCl(pH 8.0),10mM CaCl2中。
EZ-Zyme酶促混合物,目录号20-314。一小瓶含76U酶混合物,溶于38 μL含50%甘油的溶液中。
储存及稳定性
收到后,将组件储存在标签上指示的温度下。 本手册第3页也注明了储存温度。 当按照指示储存时,试剂盒组件自运输之日起可稳定储存6个月。
法律信息
EZ-Zyme is a trademark of Miltex Instrument Company, Inc.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
Jennifer Munkley et al.
eLife, 8 (2019-09-04)
Prostate is the most frequent cancer in men. Prostate cancer progression is driven by androgen steroid hormones, and delayed by androgen deprivation therapy (ADT). Androgens control transcription by stimulating androgen receptor (AR) activity, yet also control pre-mRNA splicing through less
Akt and ERK/Nrf2 activation by PUFA oxidation-derived aldehydes upregulates FABP4 expression in human macrophages.
Lazaro, I; Ferre, R; Masana, L; Cabre, A
Atherosclerosis null
Zinc deprivation mediates alcohol-induced hepatocyte IL-8 analog expression in rodents via an epigenetic mechanism.
Zhao, Y; Zhong, W; Sun, X; Song, Z; Clemens, DL; Kang, YJ; McClain, CJ; Zhou, Z
The American Journal of Pathology null
Piwil2 suppresses p53 by inducing phosphorylation of signal transducer and activator of transcription 3 in tumor cells.
Lu, Y; Zhang, K; Li, C; Yao, Y; Tao, D; Liu, Y; Zhang, S; Ma, Y
Testing null
Min-Yun Cai et al.
Frontiers in oncology, 12, 802941-802941 (2022-05-03)
Uveal melanoma (UM) is a highly aggressive disease. There is an urgent need to develop the metastasis prediction markers of UM. This study aims to detect the key role of PALMD in UM metastasis. Transcriptome sequencing results of 2 sets