17-408
EZ-Magna ChIP® A -染色质免疫沉淀试剂盒
Single day chromatin immunoprecipitation (ChIP) kit containing all necessary reagents to perform 22 individual chromatin immunoprecipitation (ChIP) reactions using magnetic A beads. Control primers included.
别名:
Magnetic ChIP Kit, Magnetic Chromatin Immunoprecipitation
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
UNSPSC代码:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.52
推荐产品
相关类别
一般描述
染色质免疫沉淀(ChIP)是一种强大的技术,可用于绘制与染色体DNA相关的蛋白质的体内分布图。这些蛋白质可以是组蛋白亚基和翻译后修饰或其他染色质相关蛋白质,例如转录因子,染色质调节剂等。此外,ChIP可以用于鉴定与这些蛋白质相关的基因组区域,或者相反地,用于鉴定与基因组的特定区域相关的蛋白质。ChIP方法通常涉及蛋白质-DNA和蛋白质-蛋白质交联,交联染色质的片段化以及随后用对靶蛋白特异的抗体对染色质进行免疫沉淀。与靶蛋白复合分离的DNA片段可以通过多种方法鉴定,包括PCR,DNA微阵列和DNA测序。可以进行标准或定量PCR以验证特定的DNA序列(基因组的基因或区域)是否与靶蛋白相关。ChIP与启动子或基因组平铺微阵列(ChIP芯片)的组合可通过精确的分辨率在全基因组范围内鉴定染色质相关蛋白的DNA结合位点。或者,由免疫沉淀的染色体DNA(ChIP-Seq)构建的文库的高通量测序是ChIP芯片的有力替代方法,可在哺乳动物基因组中绘制蛋白质-DNA各种相互作用。
染色质免疫沉淀(ChIP)是一种重要的技术,使研究人员能够分析蛋白质与基因组DNA的体内各种相互作用。 只要存在针对蛋白的良好抗体,就可以使用该技术分析任何与染色质相关或与DNA结合的蛋白。 可以测量位于基因组特定区域的不同蛋白质,或特定蛋白在基因组范围内的分布。 该技术的另一个强大应用是分析与转录,有丝分裂或DNA修复等过程相关的组蛋白修饰的变化。
功能&优点:
更快:蛋白A磁珠可在短短一天内完成整个ChIP实验!包含用于处理您的样本的所有试剂-您不′必花费宝贵的时间来制备它们。
更简单:旋转柱使DNA纯化更容易,更可靠-不再进行混乱的苯酚-氯仿提取。
重现性更高:包含阳性和阴性对照抗体和PCR引物,以帮助验证结果并排除实验故障。
功能&优点:
更快:蛋白A磁珠可在短短一天内完成整个ChIP实验!包含用于处理您的样本的所有试剂-您不′必花费宝贵的时间来制备它们。
更简单:旋转柱使DNA纯化更容易,更可靠-不再进行混乱的苯酚-氯仿提取。
重现性更高:包含阳性和阴性对照抗体和PCR引物,以帮助验证结果并排除实验故障。
应用
用于检测/量化:蛋白A
包装
试剂盒容量:22个染色质免疫沉淀试验
组分
蛋白A磁珠
ChIP稀释缓冲液
低盐清洗缓冲液
高盐清洗缓冲液
LiCl清洗缓冲液
TE缓冲液
细胞裂解缓冲液
核裂解缓冲液
ChIP洗脱缓冲液(含/不含蛋白酶K)
10X甘氨酸
10X PBS
蛋白酶抑制剂混合物II
蛋白酶 K
对照引物
抗-乙酰组蛋白H3
正常兔IgG
离心过滤管
收集管
结合试剂A
洗涤试剂B
洗脱试剂C
ChIP稀释缓冲液
低盐清洗缓冲液
高盐清洗缓冲液
LiCl清洗缓冲液
TE缓冲液
细胞裂解缓冲液
核裂解缓冲液
ChIP洗脱缓冲液(含/不含蛋白酶K)
10X甘氨酸
10X PBS
蛋白酶抑制剂混合物II
蛋白酶 K
对照引物
抗-乙酰组蛋白H3
正常兔IgG
离心过滤管
收集管
结合试剂A
洗涤试剂B
洗脱试剂C
外形
两个盒子包含进行22次独立的染色质免疫沉淀(ChIP)反应所需的所有试剂。 提供的缓冲液足以从多达五个15 cm平板的培养细胞上产生染色质,每个平板可提供多达10个染色质制剂(随细胞和测定类型的不同而不同)。
储存及稳定性
收到后,将组件储存在标签上指示的温度下。当按照指示储存时,试剂盒组件自运输之日起可稳定储存1年。
法律信息
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
闪点(°F)
55.4 °F
闪点(°C)
13 °C
Ting Xu et al.
Cellular oncology (Dordrecht), 43(2), 297-310 (2019-12-31)
Long non-coding RNAs (lncRNAs) are known to be frequently dysregulated in many types of human cancer. As yet, however, their roles in colon carcinogenesis have not been fully elucidated. In the current study, we assessed whether lncRNA LINC00858 may be
Lei Zhang et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(2), 2703-2714 (2020-01-10)
Diabetic nephropathy (DN) is a frequently occurred microvascular complication associated with type I and type II diabetes mellitus. The participation of long noncoding RNAs (lncRNAs) in diabetes-related microvascular complications has been reported extensively. We attempted to unveil the possible regulatory
Characterization of the activation of protein tyrosine phosphatase, receptor-type, Z polypeptide 1 (PTPRZ1) by hypoxia inducible factor-2 alpha.
Wang, V; Davis, DA; Veeranna, RP; Haque, M; Yarchoan, R
Testing null
Jiayan Lian et al.
Cellular signalling, 67, 109502-109502 (2019-12-22)
Recent studies have demonstrated that long non-coding RNAs (lncRNAs) play critical roles in cancer development and progression. However, the mechanism by which lncRNAs contribute to colorectal cancer remains unclear. In this study, we identified the lncRNA, DANCR, which was upregulated
IRF-1 transcriptionally upregulates PUMA, which mediates the mitochondrial apoptotic pathway in IRF-1-induced apoptosis in cancer cells.
Gao, J; Senthil, M; Ren, B; Yan, J; Xing, Q; Yu, J; Zhang, L; Yim, JH
Cell Death and Differentiation null