主要文件
1.52261
Supelco
Chromolith® WP 300 RP-4 (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm x 4.6 mm HPLC Column
别名:
Chromolith® WP 300 RP-4
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
NACRES:
SB.52
产品名称
Chromolith® WP 300 RP-4 50-4.6 HPLC 色谱柱, L × I.D. 50 mm x 4.6 mm HPLC column
物料
PEEK column
质量水平
产品线
Chromolith®
特点
endcapped: no
包装
1 ea of
标记范围
3-4% Carbon loading
参数
200 bar pressure
60 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
色谱柱长度 × 内径
5 cm × 4.6 mm
基质
monolithic silica
基质活性基团
C4 bonding phase
孔径
2 μm macroporosity
30 nm mesoporosity
工作pH范围
1.5-7.5
分离技术
reversed phase
储存温度
no temp limit
一般描述
建议使用的保护柱:Chromolith® WP 300 RP-4 5-4.6保护柱(3套)[1.52263],搭配Chromolith®保护柱卡套,生物惰性,5 mm x 4.6 mm [1.52255],或Chromolith® WP 300 RP-4 10-4.6保护柱(3套)[152262],搭配Chromolith®保护柱卡套,生物惰性,10 mm x 4.6 mm [1.52256] Chromolith®柱连接件可用于串联多个Chromolith®色谱柱,大幅提高分离效率。[1.51467]
详见:
手册:实现任意系统的色谱分离。Chromolith®整体化硅胶HPLC色谱柱
所有Supelco HPLC色谱柱,包括整体型Chromolith®色谱柱,均适配所有HPLC和UHPLC仪器。Supelco HPLC色谱柱产品:所有液相色谱仪的最佳选择
Chromolith® HighResolution RP-18封端色谱柱提供充分满足UHPLC和UHPLC-MS分析要求的2 mm内径柱规格。
传单:UHPLC级别性能-低压实现快速可靠分离-Chromolith® HighResolution RP-18封端2mm内径HPLC色谱柱
生物药物,例如生物工程药和多肽药物,代表前景可期的新治疗手段。随着这类生物分子生产成本不断地下降,对于药物生产工艺监测和质量控制的分析方法的需求也急剧增加。其中,高效液相色谱(HPLC)是较为理想的分析方法,适合这类大分子的色谱柱选择尤为重要。如要实现蛋白质、抗体和长肽的准确分析,色谱柱需要具备良好的渗透性以及更高的传质和选择性。为了体积排阻不影响分离,柱孔径应比待分析的分子大约10倍。Chromolith® WP 300色谱柱由整体型硅胶组成,具有特征性的双峰孔结构。Chromolith® WP 300 RP-4色谱柱具有2 µm直径的大孔,柱效可超80,000塔板数/米。中孔为30 nm(300 Å),表面修饰丁基硅烷。Chromolith® WP 300 RP-4色谱柱属于美国药典USP L26类色谱柱。柱效相当于5 µm粒径全多孔填料色谱柱。Chromolith® WP 300 RP-4色谱柱适合LC-MS液相色谱-质谱分析使用。50 mm柱长和4.6 mm内径规格是在任意HPLC系统上快速分离生物分子的最佳选择。Chromolith® WP 300 RP-4 50-4.6 HPLC色谱柱特点:
  • 柱硬件完全生物惰性,生物分子收率较高
  • 实现极低柱背压下的快速分离
  • 高基质耐受性,以简化的工作流程节省时间和成本
  • 延长的色谱柱寿命节省成本
  • 色谱柱连接、流动梯度和较高粘度流动相的使用
法律信息
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
相关内容
Analytical Chromolith® HPLC columns for Bio applications, 300A mesopores: RP-18, RP-8, RP-4, Prot-A, Epoxy