主要文件
1.93262
Supelco
碘酸钾
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
Potassium iodate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KIO3
CAS号:
分子量:
214.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
等级
ACS reagent
mp
560 °C (lit.)
密度
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
room temp
SMILES字符串
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Flame over circleExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash