主要文件
1.50798
Supelco
Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 125 mm x 3 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
别名:
Purospher® RP-18 封端(5 µm)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115709
NACRES:
SB.52
产品名称
Purospher® RP-18 封端(5 µm) LiChroCART 125-3, L × I.D. 125 mm x 3 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L1
产品线
Purospher®
特点
endcapped
包装
1 ea of
标记范围
18% Carbon loading
参数
250 bar pressure
65 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
色谱柱长度 × 内径
12.5 cm × 3 mm
表面积
350 m2/g
基质
fully porous particle
基质活性基团
C18 bonding phase
粒径
5 μm
孔径
120 Å pore size
工作pH值
2-7.5
分离技术
reversed phase
储存温度
no temp limit
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
HPLC柱
Purospher® RP-18封端是一种多功能的高纯度HPLC色谱柱,可产生出色的峰形。Purospher<TMSYMBOL></TMSYMBOL> RP-18封端在其色谱特性总和中的出色平衡,是使用更简单的中性洗脱液更好地分离复杂样品的关键。Purospher<TMSYMBOL></TMSYMBOL> RP-18封端的良好化学稳定性使得能够在pH值为8时长时间使用流动相条件。与HPLC系统的连接通过使用manu-CART NT柱支架(1.51486)完成。
应用
  • 采用高效液相色谱-二极管阵列检测法测定早产妇女血清中硝苯地平的含量。:该研究采用Purospher® RP - 18封端(5µm)色谱柱对早产孕妇血清样品中的硝苯地平进行HPLC分析。该研究证明了Purospher® RP - 18柱在实现高分辨率和高灵敏度方面的有效性,使其成为临床化学中生物分析应用的宝贵工具(Kowalczuk et al., 2006)。
分析说明
压力: ≤ 60 bar
理论塔板数(N/m)(蒽): ≥ 65000
对称性(蒽):0.8-1.4
容量系数(蒽):4.5 - 6.5
法律信息
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANUCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany