Agency
suitable for USP L9
质量水平
产品线
Partisil™
特点
endcapped: no
制造商/商品名称
Partisil™
标记范围
10% Carbon loading
参数
≤70 °C temp. range
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面积
350 m2/g
基质
sulphonic acid
基质活性基团
sulfonic acid phase
粒径
10 μm
孔径
85 Å
分离技术
cation exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Partisil SCX是一种基于苯磺酸基团的强阳离子交换相,其在1.5至7.0的pH范围内均可保持稳定。适合的应用包括核苷、氨基酸、多胺、药物和其他阳离子物质。
应用
- 人体尿液中3甲基-L-组氨酸的离子交换高效液相色谱法测定:研究证明了Partisil™ 10 SCX HPLC色谱柱在生化分析中的准确度和有效性,特别是在评估术后患者的代谢变化方面。重点介绍了该色谱柱在临床环境中的应用,强调了其在重症监护监测和恢复评估中的作用(Robert & Serog, 1984)。
法律信息
Partisil is a trademark of Hichrom Limited
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3