物料
polystyrene plate
质量水平
Agency
EP
USP
无菌性
sterile; irradiated
表单
plate (ready-to-use)
特点
ready-to-use
组成
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulfate
Tween®
板直径× 容量
90 mm × 30 mL
pH值(酸碱度)
7.3 ( in H2O)
应用
air monitoring
pharmaceutical
相容性
for use with MAS-100®
储存温度
2-25°C
适用性
bacteria
fungi
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
90 mm沉降板(不可锁定)中的胰蛋白酶大豆琼脂+LTHTH-ICR专门用于通过主动或被动空气监测以及无菌生产的隔离器和洁净室中人员的指纹来测定空气中的需氧菌总计数。它是一种用于培养和分离各种细菌、酵母菌和霉菌的复合培养基。大豆酪蛋白消化培养基的处方包含酪蛋白和大豆蛋白胨的组合,提供有机氮,特别是氨基酸和长链肽。氯化钠维持渗透平衡,并向培养基中补充丙酮酸盐,以有效中和过氧化氢残留物。卵磷脂、聚山梨酯80(吐温®)、组氨酸和硫代硫酸钠是中和剂,用于灭活含有活性剂的消毒剂的潜在残留物,例如酒精(70%乙醇或异丙醇)、醛、二氯异氰尿酸盐、葡萄糖鱼精蛋白、过乙酸、酚类、双胍类和季铵化合物。
应用
胰蛋白酶大豆琼脂(TSA,大豆酪蛋白消化琼脂)是一种用于培养和分离各种细菌、酵母菌和霉菌的复合培养基。该培养基用于测定通过主动或被动空气监测以及隔离器和洁净室中人员指纹中的需氧菌总计数,从而在环境监测中得到应用。
法律信息
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
其他客户在看
商品
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
相关内容
Settle plates for isolators and critical cleanrooms