产品名称
Purospher® STAR RP-8封尾 (2µm) Hibar® HR 100-2.1, L × I.D. 100 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC column
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L7
產品線
Purospher®
特點
endcapped
包裝
1 ea of
標籤範圍
11.2% Carbon loading
參數
1000 bar pressure
65 °C max. temp.
技術
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
柱長度 × 內徑
10 cm × 2.1 mm
表面積
330 m2/g
基質
fully porous particle
基質活性組
C8 bonding phase
粒徑
2 μm
孔徑
120 Å pore size
工作pH值範圍
1.5-10.5
分離技術
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
儲存溫度
no temp limit
一般說明
Purospher® STAR RP-8封端2 µm UHPLC柱,设计用于UHPLC应用和仪器,在1000bar的最高压力下能提供完整的UHPLC分辨率以及最高分离效率。Purospher® STAR RP-8封端2 µm HPLC柱可以使用简单的流动相和优异的峰对称性分离碱性、中性和金属螯合化合物。它们基于超纯全多孔二氧化硅颗粒(B型)。 这些柱在广泛的温度范围内,从pH值1.5到10.5都提供了出色的稳定性。 Purospher® STAR RP-8端封, 2 µm Hibar® HR 100-2.1是一种即用型UHPLC柱,适用于连接任何UHPLC系统,其稳定压力为1000 bar。 该色谱柱尺寸为100 mm长 x 2.1 mm内径,是快速UHPLC分离复杂样品的最佳选择,可节省大量溶剂并改善灵敏度。了解有关Purospher® STAR HPLC和UHPLC 柱的更多信息。了解更多关于Supelco HPLC色谱柱组合和方法开发的信息:手册:HPLC和UHPLC色谱柱选择指南手册:HPLC实践指南 - 方法开发指南
應用
适用于分离黄曲霉毒素、醛类、生物碱、抗生素、氨基酸、酯类、脂肪酸、酮类、亚硝胺类、核苷类、多氯联苯、肽类、酚类、防腐剂、类固醇和代谢类固醇。
特點和優勢
- 超纯二氧化硅 (99.999%) 具有出色的峰对称性
- 高分离效率
- 每次运行和可批次间结果可重复
- 在 pH 1.5 到 10.5具有出色的pH稳定性
- 非常适合 LC-MS 应用
法律資訊
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany