等级
semiconductor grade
质量水平
蒸汽密度
>1 (vs air)
蒸汽压
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
方案
99.99% trace metals basis
表单
pellets
技术
HPLC: suitable
杂质
<1% Na2CO3
mp
318 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 1,260 g/L at 20 °C
密度
2.13 g/cm3 at 20 °C
SMILES字符串
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
氢氧化钠(苛性钠,NaOH)是一种水溶性无机碱,具有广泛的工业应用,如滴定方法、溶解测试和 pH 调节。它也被用作沉淀剂,以沉淀过渡金属氢氧化物。
应用
- 碱死亡诱导抑制紫杉醇耐药卵巢癌细胞:利用氢氧化钠抑制了ATP6V0D1介导的ABCB1,提出了通过碱死亡促进细胞死亡克服卵巢癌耐药性的新方法。这可能会显著影响癌症治疗策略(Chen et al., 2024)。
- 臭氧活化的木质纤维素薄膜与壳聚糖共混:研究表明,在活化过程中使用氢氧化钠可制造出可生物降解的可食用薄膜。这一应用对食品包装领域具有重要意义,可能会彻底改变我们对可持续材料的认知(Ebrahimi et al., 2024)。
- 用罗非鱼头明胶稳定鱼油乳剂:研究考察了氢氧化钠在明胶提取中的作用,重点介绍了其在提高食品科学领域鱼油乳剂的稳定性和可用性方面的应用(Li et al., 2024)。
- 纤维素在ZnO/NaOH/水溶剂中的溶解:分子动力学模拟研究阐明了氢氧化钠助溶纤维素的机制,其温度依赖性效应为聚合物科学应用提供了见解,特别是在纺织品和材料生产中(Bourassi et al., 2024)。
- 偏高岭土/矿渣基地聚合物混凝土的回收:氢氧化钠在开发能够承受极端冻融条件的地聚合物混凝土方面发挥着至关重要的作用,表明其在可持续建筑材料中具有重要应用潜力(Liu et al., 2024)。
氢氧化钠作为试剂:
- 在水热合成LTA沸石晶体形成过程中,制备合成溶液。
- 在合成二线水合铁(spHm)和菱形水合铁(rhHm)时,可作为调节混合溶液pH的碱。
- 在纳米颗粒(CRNP)分析和合成的催化反应过程中,提高HEPES缓冲液的pH值。
- 由氯化锌合成氧化锌纳米颗粒,其中锂掺杂对纳米颗粒阴极发光性能产生影响。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Dry powder assay rapidly detects metallic nanoparticles in water by measuring surface catalytic reactivity.
Xiangyu B, et al.
Environmental Science & Technology, 52, 13289-13297 (2018)
Chemoselective, solvent-free aldol condensation reaction.
Raston CL and Scott JL.
Green Chemistry, 22(2), 49-52 (2000)
Crystal dissolution by particle detachment
Guomin Z, et al.
Nature Communications, 14, 6300-6300 (2023)
Zeolite LTA/carbon membranes for air separation
Sonia D D, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 115, 51-60 (2008)
Kinetics of sodium borohydride direct oxidation and oxygen reduction in sodium hydroxide electrolyte: Part I. BH4- electro-oxidation on Au and Ag catalysts.
Chatenet M, et al.
Electrochimica Acta, 51(25), 5459-5467 (2006)