主要文件
1.19203
Supelco
氯化银99+
for analysis 99+ EMSURE®
别名:
氯化银99+
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
AgCl
CAS号:
分子量:
143.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
232-033-3
NACRES:
NA.21
质量水平
产品线
EMSURE®
方案
99.4-100.0% Ag basis
表单
powder
效能
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
455 °C
溶解性
0.00188 g/L
密度
5.56 g/cm3 at 20 °C
痕量阳离子
Ag: 74.9-75.3%
Cd: ≤0.002%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
Pb: ≤0.002%
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[Ag]Cl
InChI
1S/Ag.ClH/h;1H/q+1;/p-1
InChI key
HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
分析说明
同一性(元素分析):通过测试
含量测定(以 Ag 计):99.4 - 100.0 %
Ag(银):74.9 - 75.3 %
Cu(铜): ≤ 0.001 %
Pb(铅): ≤ 0.002 %
Fe(铁): ≤ 0.001 %
Cd(镉): ≤ 0.002 %
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
CorrosionEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3