文件
1.18323
Supelco
硅酸盐(硅酸)测试补充装
for use with MQUANT®
别名:
Silicate Visual Test Kit Refills
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
特點
refill
品質等級
特定分析物
silicate
相容性
for use with MQUANT®
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
15-25°C
一般說明
该补充包装包含MQuant® 测试试剂盒 1.14792和1.14410 的所有试剂,用于二氧化硅的比色评估。当MQuant® 测试的试剂用完时,可以通过订购适当的补充包装来补充试剂盒。补充包装可用于一系列MQuant® 测试试剂盒,这使其成为一种特别经济环保的系统。
分析方法
在硫酸溶液中,二氧化硅离子与钼酸根离子反应形成黄色的杂多酸。该化合物被还原为硅钼蓝。通目视比色评估,可半定量地测定二氧化硅浓度。
法律資訊
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
安全危害
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3