文件
1.14794
Supelco
Silicate (Silicic Acid) Test, photometric
photometric, 0.011-10.70 mg/L (SiO2), 0.005-5.00 mg/L (Si), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NB.21
product name
硅酸盐测试盒, photometric, 0.011-10.70 mg/L (SiO2), 0.005-5.00 mg/L (Si), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 300 tests
300 tests
特定分析物
silicate
測量範圍
0.005-5.00 mg/L (Si)
0.011-10.70 mg/L (SiO2)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (Silicomolybdenum blue)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法 0.011 - 10.70 mg/l Si ₂ 0.005 - 5.00 mg/l Si Spectroquant®
该方法类似于APHA 4500-SiO2 D+E、ASTM D859-10和DIN 38405-21。
该 Spectroquant ®硅酸盐测试可对水性样品中的硅酸盐(硅酸)准确测定。
方法原理:在硫酸溶液中,硅酸盐离子与钼酸根离子反应形成黄色的杂多酸,该杂多酸被还原为硅钼蓝。该染料可由光度法测定。
该Spectroquant® Reagent试剂测试盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,用于根据随附说明书所述流程进行分析。
我们所有的比色池和试剂测试盒都配备了独特的实时ID(2维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
安全危害
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3