主要文件
1.16469
Supelco
凯氏定氮片
(without addition of Se and Hg / Missouri catalyst) 5 g/tablet
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352402
NACRES:
NB.21
质量水平
表单
tablet
特殊分析物
nitrogen
技术
photometry: suitable
pH值(酸碱度)
6.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
溶解性
100 g/L
储存温度
no temp limit
一般描述
类型:Missouri催化剂组成:
Na2SO4 48.8%
K2SO4 48.9%
CuSO4 0.3%
应用
  • 基于药代动力学研究的雄黄牛黄解毒片中砷的健康风险评估:本研究利用凯氏定氮片(Kjeldahl tablet)来测定药物化合物中的氮含量,具体而言是评估了与中药砷含量相关的健康风险。本研究重点介绍了凯氏定氮分析在确保药品安全性和有效性方面的关键应用(Wu et al., 2018)。
  • 基于支持向量机的红外光谱技术在奶粉蛋白质含量快速测定中的应用:本研究阐明了凯氏定氮片(Kjeldahl tablet)快速定量测定奶粉中蛋白质的用途,采用了机器学习算法增强的红外光谱。本研究重点介绍了凯氏定氮分析在食品科学中的有效性,它可以为乳制品的质量控制和营养评估提供保障(Wu et al., 2008)。
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
访问文档库
商品
Total Nitrogen Analysis kit offers a fast, accurate, and cost-effective method for water and wastewater testing.
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.