agency
traceable to NIST
traceable to PTB
品質等級
產品線
Certipur®
成份
di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate
pH值
6.86 (25 °C)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
磷酸二氢钾/磷酸氢二钠缓冲液是在注册的校准实验室用优质试剂和水重制而成。根据5点校准法,采用复合玻璃电极测定其pH值在25°C下为6.86。测量是按照DIN 19268采用符合DIN 19266、NIST、IUPAC、欧洲药典和美国药典的参考缓冲溶液。缓冲液的pH值依赖于温度,因此在使用过程中必须保持恒定温度。
请访问ISO证书和现场质量自我评估以获取当前证书
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载证书,以查看认证价值,包括不确定性和过期日期。
请访问ISO证书和现场质量自我评估以获取当前证书
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载证书,以查看认证价值,包括不确定性和过期日期。
應用
该缓冲液用作校准pH测量仪器或pH电极的标准品,并作为测量其他溶液pH值的对照品。
特點和優勢
- 经ISO/IEC 17025和ISO 17034认可实验室检测和验证
- 可追溯至NIST二级参考标准品和PTB认证一级参考标准品
- 提供安全的500 mL塑料瓶,以防污染
- 随附详细和批次特定的分析证书(CoA),便于有效审计
- 产品标签遵循ISO指南31,包含订购号、物品描述、批号、安全数据和有效期的信息
- 包装材料已按照ISO指南35进行详细稳定性研究
- 25°C时pH值存在+/- 0.02的不确定性
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
推薦