形狀
tablet
品質等級
特定分析物
nitrogen
技術
photometry: suitable
重量
5 g (tablet)without addition of Se and Hg
儲存溫度
no temp limit
一般說明
类型:不含汞和硒的催化剂组成:
Na2SO4 47.7%
K2SO4 47.7%
TiO2 2.8%
CuSO4 1.8%
Na2SO4 47.7%
K2SO4 47.7%
TiO2 2.8%
CuSO4 1.8%
(不添加硒和汞)5g/片
分析報告
外观:浅灰色至浅蓝色片剂
应用测试:符合
应用测试:符合
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
Total Nitrogen Analysis kit offers a fast, accurate, and cost-effective method for water and wastewater testing.
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.