文件
1.15966
Supelco
Amberlite IR-120 Ion Exchange Resin
sodium form, 15-50 mesh, strongly acidic
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NB.21
product name
离子交换剂 Amberlite IR-120, (strongly acidic cation exchanger, Na⁺ form)
品質等級
形狀
resin
技術
HPLC: suitable
LPLC: suitable
基質
PS-DVB
基質活性組
SCX
粒徑
300-1180 μm
pH值
8-10 ( in H2O)
密度
1.28 g/cm3
分離技術
cation exchange
儲存溫度
15-25°C
分析報告
性状:浅黄色至棕色球形颗粒
总容量: ≥ 1.9 mol/l
粒度(0.3 - 1.18 mm): ≥ 90 %
法律資訊
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3