主要文件
1.04765
Supelco
I Ion Exchange Resin
hydrogen form, 15-50 mesh, strongly acidic, cationic
别名:
高分子吸附剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NB.21
产品名称
离子交换剂I, (strongly acidic cation exchanger, H⁺-form) GR for analysis Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
品質等級
形狀
resin
技術
HPLC: suitable
LPLC: suitable
基質
PS-DVB
基質活性組
SCX
粒徑
300-1100 μm
體積密度
850 kg/m3
分離技術
cation exchange
儲存溫度
no temp limit
分析報告
外观:黄棕色透明小球
交换容量: ≥ 1.7 mol/l
交换容量(以干燥物质计):4.5 - 5
水(根据卡尔费休法):50 - 60
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3