主要文件
1.15937
Sigma-Aldrich
品红(C.I.42510)
for microscopy Certistain®
别名:
品红(C.I.42510)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H20ClN3
CAS号:
分子量:
337.85
分類程式碼代碼:
41116130
品質等級
形狀
solid
成份
Dye, ≥80% spectrophotometric assay
pH值
5-6 (25 °C, 1 g/L in H2O)
mp
235 °C (decomposition)
溶解度
4 g/L
體積密度
500 kg/m3
εmax
2150-2710 at 549-552 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C20H19N3.ClH/c1-13-12-16(6-11-19(13)23)20(14-2-7-17(21)8-3-14)15-4-9-18(22)10-5-15;/h2-12,23H,21-22H2,1H3;1H
InChI 密鑰
AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该品红(C.I.42510)显微镜用染料Certistain®用于依照Kinyoun法进行抗酸细菌(AFB)的染色,可满足人类样品材料的细菌学和组织学研究目的,如富集细菌培养物的涂片或肺组织切片。
抗酸细菌的细胞壁含有高比率的蜡和脂质,因此只能非常缓慢地吸收染料。作为增强品红染料吸收率的一种手段,从而在细胞壁中形成霉菌酸酯-品红络合物,处理标本的石炭酸品红溶液通常要加热至蒸发点。如果使用了Kinyoun石炭酸品红溶液,则不一定要加热溶液。因此,可以避免危害性酚蒸汽的释放。
抗酸细菌吸附品红染料后,则几乎不可能使其再次脱色,即使以脱色溶液(如盐酸乙醇溶液)彻底处理也是如此。 相应地,抗酸细菌也称为抗酸和抗醇染色细菌,在显微镜成像中染色为红色。对应地,所有非抗酸微生物再以合适的染料复染。在现有操作说明中是以亚甲蓝复染。
以Sputofluol预处理标本 溶解了周围粘痰和细胞材料中的细菌。本品已注册为IVD产品并获得CE认证。有关详细信息,请参阅使用说明 (IFU)。IFU 可以从本网页下载。
分析報告
染料含量(分光光度法): ≥ 80 %
鉴别(紫外/可见光谱):通过测试
最大吸收λ 最大值(乙醇 50 %):549 - 552 nm
比吸光系数 A 1%/1cm(λmax; 0.003 g/l;乙醇 50 %)。2150 - 2710
TLC-测试:通过测试
干燥失重(100 °C): ≤ 15 %
适用于显微镜检查:通过测试
法律資訊
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPUTOFLUOL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3