Merck
B0904
Sigma-Aldrich
基本品红
certified by the Biological Stain Commission, powder
别名:
付品红, 副品红碱, 品红碱, 碱性红 9
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
产品名称
基本品红, special for flagella, certified
等級
certified by the Biological Stain Commission
品質等級
種類
special for flagella, certified
形狀
powder
成份
pararosaniline acetate, 3 parts
pararosaniline chloride, 1 part
技術
microbe id | staining: suitable
顏色
green to very dark green
pH值
5.0-6.0 (1 g/L)
mp
250 °C
溶解度
H2O: 1 mg/mL
密度
1.220 g/cm3
λmax
544 nm
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
碱性品红是一种三苯基甲烷染料,通常是副玫瑰苯胺(C.I.42500)、蔷薇苯胺(C.I.42510)、品红 II和新品红(CI 42520)的混合物。碱性品红广泛应用于生物的组织特异性染色,也可用于奥纶、棉花、皮革、纸张等材料的染色。它也被用于染色胶原蛋白、肌肉和线粒体。
應用
基本品红已被用于多种生物试验,包括:
  • 羧基品红抗酸染色
  • 碘酸雪夫染色
  • Feulgen DNA染色技术
  • 用于区分大肠杆菌和厌氧菌的ENDO培养基
  • Leifson细菌鞭毛染色法。
生化/生理作用
碱性品红具有麻醉、杀菌(革兰氏阳性)和抑真菌特性。
適合性
经认证可用于赖夫松鞭毛染色。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Carc. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Analysis and testing of biological stains--the Biological Stain Commission Procedures.
D P Penney et al.
Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, 77(5-6), 237-275 (2003-02-05)