主要文件
1.14976
Supelco
Chlorine Test Kit, colorimetric
0.25-15 mg/L (Cl₂), MQuant®
别名:
氯离子目测试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
氯测试, colorimetric, 0.25-15 mg/L (Cl2), for use with MCOLORTEST®
产品线
MColortest®
质量水平
特殊分析物
chlorine
测量范围
0.25-15 mg/L (Cl2)
相容性
for use with MCOLORTEST®
检测方法
colorimetric
储存温度
15-25°C
一般描述
含氯消毒剂的使用最为广泛。它们特别适用于饮用水和游泳池水的消毒。MQuant®氯测试(正式名称为MColortest®)可用于测定以下水中的游离氯和总氯
  • 地下水和地表水
  • 饮用水和矿泉水
  • 水产养殖水
  • 废水
  • 电镀废水
  • 消毒液
此测试不适用于海水。
分析方法
在弱酸性溶液中,游离氯与二丙基对苯二胺(DPD)反应生成红紫色染料。在存在碘化钾的情况下,在该反应中还测量了结合的氯。通过目视比较测量溶液的颜色与色盘色域,可以半定量测量氯浓度。该测试基于透射光法对显色反应进行评估。因此,即使对于浑浊和有色水样,也可以进行分析,无需任何准备。
色盘由耐用、耐晒的塑料材质制成,适用于工业领域和潮湿的环境。
使用补充包1.14977,原始测试套件可以使用很长时间,使其成为一个特别经济的生态系统。
(游离氯)方法:比色法,DPD,采用色盘型比色器 0.25 - 0.50 - 0.75 - 1 - 2 - 4 - 8 - 10 - 15 mg/l Cl MColortest®
应用
  • 3,3′,5,5′-四甲基联苯胺作为符合健康指导值的水中氯的多比色指示剂: 研究的重点是使用3,3′,5,5′-四甲基联苯胺作为水中氯的指示剂,提供了一种通过直观直接的测试确保符合健康指导值的方法(Palladino et al., 2020)。
  • 侧向层析测定法分析水溶液中极低浓度的游离氯: 本文介绍了一种使用侧向层析测定法检测水中极低水平游离氯浓度的方法,这对于监测水质和确保安全标准至关重要(Schwenke et al., 2019)。
  • 影响超氧化水Sterilox稳定性的因素: 本文侧重于Sterilox作为消毒剂的稳定性,同时探讨了在需要严格卫生措施的环境中使用氯溶液的更广泛背景,强调了定期进行氯检测确保有效性的重要性(Rossi-Fedele et al., 2011)。
法律信息
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation markHealth hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
储存分类代码
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
访问文档库
实验方案
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
AQA 游离氯标准品 - 游离氯标准溶液的制备
游离氯标准溶液的制备,符合 DIN EN ISO 7393
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393