产品名称
氯测试, colorimetric, 0-20 mg/L (Cl2), MQuant®
agency
suitable for EPA 1621
品質等級
描述
semi-quantitative
產品線
MQuant®
特定分析物
chlorine
反應適用性
reaction type: Redox Reactions
環保替代產品特色
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
測量範圍
0-20 mg/L (Cl2)
檢測方法
colorimetric
環保替代類別
儲存溫度
2-8°C
一般說明
方法:试纸比色法,0 - 0.5 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20 mg/L Cl2, MQuant®
MQuant®氯试纸条用于快速地探索性检测游离氯,主要用于检查含氯消毒剂的使用。氯酸盐消毒剂仍被广泛使用,主要用于饮用水和游泳池中的氯化处理。在试纸上,氯将一种有机试剂氧化为紫色染料。通过目测比较试纸的反应区和色标区域,半定量测定氯浓度。如要定量测定或测定总氯,请选择我们的Reflectoquant®或Spectroquant®氯测试产品系列。
可持续发展设计:
通过探索改善产品组合中现有产品的方法,我们始终一致地展现出我们对地球和可持续未来的承诺。最近我们评估了当前的MQuant®试纸产品线,目的是为了发现减少环境影响同时不影响产品性能的重要机会。
本品的环保贡献:
- 试纸用量减少
- 再生铝管包装
- 说明书电子化
欢迎了解详情:试纸小改变,环境大影响。
應用
- 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine as a multi-colorimetric indicator of chlorine in water in line with health guideline values: 本研究着重以3,3′,5,5′-四甲基联苯胺作为水中氯的存在指标,通过直观的测试提供了确保符合卫生指南的方法(Palladino et al., 2020)。
- Analysis of free chlorine in aqueous solution at very low concentration with lateral flow tests: 本文介绍了一种使用侧向层析法检测水中极低浓度游离氯的方法——这对于监测水质、确保安全标准至关重要(Schwenke et al., 2019)。
- Some factors influencing the stability of Sterilox, a super-oxidised water: 本文虽重点关注了 Sterilox 作为消毒剂的稳定性,但也涉及在需要严格卫生措施的环境中使用氯溶液的更广泛背景,强调了定期进行氯检测以确保功效的重要性(Rossi-Fedele et al., 2011)。
聯結
法律資訊
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
其他客户在看
商品
了解消毒控制以及如何在众多选择中挑选合适的消毒剂,不同的选择基于光度法和反射法的方法和仪器。
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
实验方案
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
AQA 游离氯标准品 - 游离氯标准溶液的制备
游离氯标准溶液的制备,符合 DIN EN ISO 7393
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
相关内容
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
在食品饮料行业,HACCP(危害分析与关键控制点)消毒控制对于保障产品安全性、符合监管规定至关重要。我们针对食品饮料生产的消毒控制和卫生监测流程提供丰富多样的产品。