主要文件
1.14801
Supelco
Chlorine Test Kit, colorimetric
0.1-2.0 mg/L (Cl₂), MQuant®
别名:
氯目视检测试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
氯测试, colorimetric, 0.1-2.0 mg/L (Cl2), for use with MQUANT®
产品线
MQuant®
质量水平
特殊分析物
chlorine
测量范围
0.1-2.0 mg/L (Cl2)
相容性
for use with MQUANT®
检测方法
colorimetric
储存温度
15-25°C
一般描述
Mquant®(原为MColortest®)氯测试用于使用液态试剂测定游离氯和总氯含量。
该测试可用于
  • 游泳池水
  • 地下水和地表水
  • 饮用水和矿泉水
  • 水产养殖水
  • 废水
  • 电镀废水
  • 消毒液
此测试不适用于海水。
分析方法
在弱酸性溶液中,游离氯与二乙基对苯二胺(DPD)反应形成紫红色染料,在存在碘化钾的情况下,在该反应中还测量了结合的氯。通过目测比较试液的颜色与比色盘色域,可以半定量测量氯浓度。该测试基于透射光法对显色反应进行评估。因此,即使对于浑浊和有色水样,也可以进行分析,无需任何准备。
色盘由耐用、耐晒的塑料材质制成,适用于工业领域和潮湿的环境。
原始试剂盒可通过包含所有试剂的补充包1.14803延长其使用寿命,是一种特别实惠的环保产品。
(游离氯和总氯)用液体试剂 方法:比色法,DPD,采用色盘型比色器 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.5 - 2.0 mg/l Cl₂ MQuant®
法律信息
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
CorrosionHealth hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
靶器官
Thyroid
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
访问文档库
实验方案
Preparation of a standard solution for total chlorine.
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
AQA 游离氯标准品 - 游离氯标准溶液的制备
查看所有结果