文件
1.10079
Supelco
Chloride Test Strips, colorimetric
500-3000 mg/L (Cl⁻), MQuant®
别名:
氯化物化学测试试纸
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
氯化物测试, colorimetric, 500-3000 mg/L (Cl-), MQuant®
描述
semi-quantitative
品質等級
產品線
MQuant®
特定分析物
chloride
測量範圍
500-3000 mg/L (Cl-)
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
2-8°C
一般說明
方法:比色法,使用试纸条,500 - 1000 - 1500 - 2000 - ≥ 3000 mg/L (Cl-), MQuant®
MQuant®氯化物检测试纸条用于测定所有天然水体中的氯离子。它们的浓度取决于地质因素和当地的一般情况。氯离子与银离子反应,使红褐色的铬酸银褪色。通过目视比较试纸条的反应区与色标的各色度块,可半定量测定氯化物浓度。 特别推荐在化学需氧量(COD)检测前测定样品的氯化物浓度,因为这是主要的干扰项。MQuant®氯化物试纸可用于预检测样品,便于选择适合COD检测的稀释因子和测量范围,节省时间和资源。
聯結
替代:10079-1; 10079
法律資訊
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3