主要文件
1.14815
Supelco
Calcium Test, photometric
photometric, 5-160 mg/L (Ca), 12-400 mg/L (CaO3), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
钙测试, photometric, 5-160 mg/L (Ca), 12-400 mg/L (CaO3), Spectroquant®
产品线
Spectroquant®
质量水平
用途
sufficient for 100 tests
100 tests
特殊分析物
calcium
测量范围
12-400 mg/L (CaO3)
5-160 mg/L (Ca)
7-224 mg/L (CaO)
技术
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
检测方法
photometric (Glyoxalbis-hydroxyanil)
储存温度
15-25°C
一般描述
方法:光度法5 - 160 mg/l Ca 7 - 224 mg/l CaO 12 - 400 mg/l CaCO₃ Spectroquant®
该Spectroquant® 钙试剂测试可准确定量水性样品中的钙含量
应用的方法: 在醇碱溶液中,钙离子与变性乙二醛缩双(邻氨基苯酚) 反应形成一种可以光度法测定的红紫色络合物。
Spectroquant® 试剂测试试剂盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,可根据随附的说明书中所述的操作步骤进行分析。
我们所有的比色池和试剂测试试剂盒都配备了独特的实时ID(2维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新等。
法律信息
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2