文件
1.14879
Supelco
TOC Test, photometric
photometric, 50-800 mg/L (TOC), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
TOC测试预装试剂, photometric, 50-800 mg/L (TOC), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 25 tests
分析物化學類別
total organic carbon (TOC)
測量範圍
50-800 mg/L (TOC)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (Indicator)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度计,50-800 mg/L,Spectroquant®
这种 Spectroquant® TOC试纸可以准确定量 TOC,尤其是在污水流入样品中。术语 TOC(总有机碳)用于描述溶解和不溶解形式的有机结合碳的总含量。通过用硫酸和过二硫酸盐消化,这些化合物被转化为二氧化碳。
该物质与指示剂反应,通过光度法测定颜色。无机碳(溶解的二氧化碳和碳酸盐)事先通过酸化排出。
消化类似于APHA 5310 C(2014)。
我们所有的预装测试盒和试剂试纸盒都配备了独特的实时ID(二维条码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
该Spectroquant®预装测试盒随附预装的16 mm圆形测试盒以及根据说明书中所述流程进行分析所需的所有试剂。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1