主要文件
1.00049
Supelco
Calcium Test, photometric
photometric, 0.20-4.00 mg/L (Ca), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
钙测试, photometric, 0.20-4.00 mg/L (Ca), Spectroquant®
产品线
Spectroquant®
质量水平
用途
sufficient for 100 tests
特殊分析物
calcium
测量范围
0.20-4.00 mg/L (Ca)
技术
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
检测方法
photometric (Phthalein derivate)
储存温度
15-25°C
一般描述
方法:光度法0.20 - 4.00 mg/l Ca Spectroquant®
这种Spectroquant®钙试剂测试可以准确定量水样品中的钙含量。
应用的方法:在碱性溶液中,钙离子与酞衍生物反应生成紫色染料,该染料可通过光度法测定。Ca-1试剂中含有8-羟基喹啉可以防止镁和铁的干扰。
该Spectroquant® Reagent试剂测试盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,用于根据随附说明书所述流程进行分析。
我们所有的细胞和试剂测试试剂盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律信息
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B
储存分类代码
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
实验方案
用酞衍生物进行光度法测定
Using the Spectroquant® photometric system, we outline a photometric analysis of calcium levels in beer.