product name
镁测试管, photometric, 5.0-75.0 mg/L (Mg), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 25 tests
特定分析物
magnesium
測量範圍
5.0-75.0 mg/L (Mg)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (Phthalein complexone)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法5.0 - 75.0 mg/l Mg Spectroquant®
该Spectroquant®镁比色池测试可以准确定量水性样品中的镁含量。
方法原理:在中性溶液中,镁离子与酞紫(phthalein purple)反应形成一种可通过光度法测定的紫色染料。
该Spectroquant® 比色池测试盒包含预装试剂的16 mm圆形比色池,以及根据说明书进行分析所需的所有试剂。
所有的Spectroquant®比色池和试剂测试盒都配备了独特的实时ID(2维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
该Spectroquant®镁比色池测试可以准确定量水性样品中的镁含量。
方法原理:在中性溶液中,镁离子与酞紫(phthalein purple)反应形成一种可通过光度法测定的紫色染料。
该Spectroquant® 比色池测试盒包含预装试剂的16 mm圆形比色池,以及根据说明书进行分析所需的所有试剂。
所有的Spectroquant®比色池和试剂测试盒都配备了独特的实时ID(2维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2