产品名称
氯化物测试, colorimetric, 3-300 mg/L (Cl-), for use with MCOLORTEST®
特定分析物
chloride
品質等級
測量範圍
3-300 mg/L (Cl-)
相容性
for use with MCOLORTEST®
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:采用色盘型比色器进行比色 3 - 6 - 10 - 18 - 30 - 60 - 100 - 180 - 300 mg/l Cl MQuant®
氯化物存在于地球外壳中,因此也可以在全部天然水中以一定浓度发现。水分析的基本参数可以使用MQuant®氯测试(原MColortest®)进行检查。
分析方法
氯离子与硫氰酸汞(II)反应形成轻度解离的氯化汞(II)。在此过程中释放的硫氰酸盐又与铁(III)离子反应生成红色的硫氰酸铁(III)。通过目视比较测量溶液的颜色与色盘色域,可以半定量测量氯离子浓度。该测试基于透射光法对显色反应进行评估。因此,即使对于浑浊和有色水样,也可以进行分析,无需任何准备。
色盘由耐用、耐晒的塑料材质制成,适用于工业领域和潮湿的环境。原始试剂盒可通过包含所有试剂的补充包1.18322延长其使用寿命,是一种特别实惠的生态系统产品。
该测试可用于
分析方法
氯离子与硫氰酸汞(II)反应形成轻度解离的氯化汞(II)。在此过程中释放的硫氰酸盐又与铁(III)离子反应生成红色的硫氰酸铁(III)。通过目视比较测量溶液的颜色与色盘色域,可以半定量测量氯离子浓度。该测试基于透射光法对显色反应进行评估。因此,即使对于浑浊和有色水样,也可以进行分析,无需任何准备。
色盘由耐用、耐晒的塑料材质制成,适用于工业领域和潮湿的环境。原始试剂盒可通过包含所有试剂的补充包1.18322延长其使用寿命,是一种特别实惠的生态系统产品。
该测试可用于
- 地下水、地表水和海水(稀释后)
- 饮用水和矿泉水
- 水产养殖水
- 锅炉及锅炉给水、冷却水
- 工业用水
- 废水和渗透水
- 流程水
- 游泳池水
- 经过适当样品预处理的食品
- 经过适当样品预处理的土壤
應用
- 用于监测Elexacaftor-Tezachaftor-Ivacaftor治疗囊性纤维化后灌注和通气变化的PREFUL MRI:可行性研究: 本研究介绍了PREFUL MRI在监测囊性纤维化患者治疗后灌注和通气变化的应用,突显了其在临床环境中进行无创性评估的潜力(Dohna et al., 2024)。
- 可穿戴汗液氯化物传感器:材料、制造及其应用: 回顾了可穿戴汗液氯化物传感器材料和制造技术的进展,讨论了其在实时健康监测和诊断方面的巨大潜力(Patel et al., 2024)。
- 阿尔及利亚囊性纤维化的初始特征:34例儿科病例的描述.: 概述了阿尔及利亚儿科人群中囊性纤维化的临床表现和初始特征,研究有助于我们了解这种遗传性疾病的区域特征(Bendoukha et al., 2024)。
法律資訊
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
安全危害
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3