主要文件
1.10732
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-四甲基乙二胺 (Temed)
GR for analysis
别名:
N,N,N′,N′-四甲基乙二胺 (Temed), TEMED, TMEDA, 1,2-双(二甲基氨基)乙烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
CAS号:
分子量:
116.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
EC索引号:
203-744-6
NACRES:
NC.01
蒸汽压
21 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
自燃温度
145 °C
效能
5390 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1-9 % (v/v)
pH值(酸碱度)
8.0-8.5 (20 °C, 0.1 g/L in H2O)
沸点
121 °C/1013 hPa
mp
-55 °C
转变温度
flash point 19 °C
密度
0.78 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
N(CCN(C)C)(C)C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI key
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
分析说明
含量(GC): ≥ 99%
验证(红外光谱):通过测试
Fe(铁): ≤ 0.00001 %
硫酸灰: ≤ 0.005 %
水: ≤ 0.5 %
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
61.7 °F - closed cup
闪点(°C)
16.5 °C - closed cup