文件
1.12553
Sigma-Aldrich
考马斯亮蓝R250 (C.I.42660)
for electrophoresis Trademark of Imperial Chemical Industries PLC
别名:
Coomassie艳蓝 R 250 (C.I.42660)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C45H44N3NaO7S2
CAS号:
分子量:
825.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41105305
酶委員會索引編號:
228-060-5
NACRES:
NC.01
品質等級
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
技術
protein staining: suitable
pH值
6.2 (25 °C, 10 g/L in H2O)
mp
174-180 °C
溶解度
20 g/L
體積密度
250 kg/m3
εmax
≥300 at 554-563 nm at 0.025 g/L (pH 7.0)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C45H45N3O7S2.Na/c1-4-47(31-33-9-7-11-43(29-33)56(49,50)51)40-23-15-36(16-24-40)45(35-13-19-38(20-14-35)46-39-21-27-42(28-22-39)55-6-3)37-17-25-41(26-18-37)48(5-2)32-34-10-8-12-44(30-34)57(52,53)54;/h7-30,46H,4-6,31-32H2,1-3H3,(H-,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
分析報告
鉴定标准(UV/VIS-光谱):通过测试
最大吸光值λ最大(缓冲液pH7.0):554 - 563 nm
光谱吸光性A 1%/1cm(λ最大;0.025 g/l;缓冲液pH 7.0;基于干物质计算): ≥ 300
TLC-测试:通过测试
干燥损失(100 °C): ≤ 5%
电泳适用性:通过测试
水污染物質分類(WGK)
WGK 3