主要文件
1.01201
Supelco
过硫酸铵
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
别名:
过硫酸铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)2S2O8
CAS号:
分子量:
228.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352301
EC索引号:
231-786-5
NACRES:
NA.21
等级
ACS reagent
质量水平
Agency
reag. Ph. Eur.
产品线
EMSURE®
方案
≥98.0% (iodometric)
表单
solid
效能
742 mg/kg LD50, oral (Rat)
杂质
≤0.005% Insoluble matter
≤0.04 meq/g Titrable free acid
灼烧残渣
≤0.05% (as SO4)
pH值(酸碱度)
3.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
120 °C (decomposition)
密度
1.98 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
900 kg/m3
痕量阴离子
chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.001%
痕量阳离子
Fe: ≤0.001%
Mn: ≤0.00005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[S](=O)(=O)([O-])OO[S](=O)(=O)[O-].[N+H4].[N+H4]
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
InChI key
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
相关类别
应用
  • 过硫酸铵在环境治理中的应用:研究表明,过二硫酸盐辅助的电氧化和电凝固法相结合可以有效处理旧垃圾填埋场的沥出液,该研究体现了其在复杂废水处理场景中的潜力(Ma et al., 2024)。
  • 受控药物释放系统:研究利用该系统开发了新型水解、可降解交联聚合物网络,用于控制药物释放,研究体现了该系统在推进药物递送技术进步的作用(Mehmood et al., 2023)。
  • 微凝胶的合成:在用于持续给药的天冬氨酸基微凝胶的合成和体外评估中得到了应用,研究展示了其在聚合物化学领域中的催化能力(Suhail et al., 2021)。
  • 化学氧化聚合:过硫酸铵可用于亚甲基蓝的化学氧化聚合,有助于我们阐明反应机理和链结构,这对于我们理解和开发新的聚合物材料很重要(Mezhuev et al., 2021)。
联系
替代:AX1340; AX1340-1; AX1340-20; AX1340-3
分析说明
含量测定(碘量法): ≥ 98.0 %
不溶物质: ≤ 0.005 %
可滴定游离酸: ≤ 0.04 meq/g
氯化物,氯酸盐(以Cl计): ≤ 0.001 %
重金属(以铅计): ≤ 0.001 %
Fe(铁): ≤ 0.001 %
Mn(锰): ≤ 0.00005 %
炽灼残渣(以SO₄计): ≤ 0.05 %
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1