food and beverages
microbiology
储存温度
2-8°C
一般描述
这些指示剂由浸渍在纸条上的嗜热脂肪芽孢杆菌(ATCC 7953)孢子组成,单独放入包膜中。嗜热脂肪芽孢杆菌是一种可在65°C及以上生长的嗜热物种。孢子耐热性强,用于监测高压灭菌器性能。美国军事规范MIL-S-36586规定的这些指标是美国FDA的GMP要求。
包装
25 条试剂条/盒
外形尺寸(2 条试剂条):46x70 mm
试剂条尺寸:33x7 mm
外形尺寸(2 条试剂条):46x70 mm
试剂条尺寸:33x7 mm
组分
嗜热脂肪芽孢杆菌 (ATCC 7953) 孢子浸渍在纸条上(1 百万孢子/条)
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
相关内容
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
在食品饮料行业,HACCP(危害分析与关键控制点)消毒控制对于保障产品安全性、符合监管规定至关重要。我们针对食品饮料生产的消毒控制和卫生监测流程提供丰富多样的产品。