product name
氯化钠溶液, for 1000 ml, c(NaCl) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
品質等級
產品線
Titrisol®
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: Precipitation reactions
濃度
0.1 M
技術
titration: suitable
pH值
4.8 (20 °C in H2O)
密度
1.08 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
法律資訊
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1