等级
for analytical purposes
质量水平
无菌性
0.2 μm filtered
浓度
5 M
密度
1.190 g/cm3
SMILES字符串
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
氯化钠(NaCl)是一种常见的盐,也称为石盐,在自然界中普遍存在,并有许多重要的用途。它是一种白色结晶固体,易溶于水。NaCl是食品工业中的调味剂,用于制作面包和烘焙食品。NaCl是人和动物正常身体功能的必需盐。NaCl 对于维持血浆渗透压和身体的细胞外液体积是必需的。过量的NaCl 导致血压升高,这会影响心血管和肾脏疾病。NaCl是微生物培养基中的基本组分,特别是用于培养嗜盐菌。无菌 NaCl是滴眼液的一种成分。
应用
氯化钠已用于:
- 作为CA3 锥体神经元层制备的无血清培养基的补充剂
- 制备寡核苷酸(ODNs)退火缓冲液
- 制备磷酸盐缓冲盐水和磷酸酶甲酯酶-1(PME-1)抑制和反筛选试验缓冲液
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
The Actions and Uses of Ophthalmic Drugs: A Textbook for Students and Practitioners (2013)
Probe Reports from the NIH Molecular Libraries Program (2010)
Dietary Reference Intakes for Water, Potassium, Sodium, Chloride, and Sulfate (2005)
Simultaneous reprogramming and gene editing of human fibroblasts
Howden SE, et al.
Nature Protocols, 13(5), 875-875 (2018)
The Genera Vibrio and Photobacterium
The Prokaryotes: Vol. 6: Proteobacteria: Gamma Subclass (2006)
实验方案
Enzymatic Assay of Sulfatase (EC 3.1.6.1.)
在测定胶原酶活性时,使用N-(3-[2-呋喃基]丙烯酰基)-Leu-Gly-Pro-Ala在345nm处进行连续分光光度法测定。胶原酶水解胶原肽键。
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.