蒸汽壓力
1 mmHg ( 865 °C)
API 家族
sodium chloride
製造商/商標名
USP
存貨情形
not available in (Sales restrictions may apply)
pH值
6.7-7.3
mp
801 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
氯化钠 USP参考标准品用于指定质量测试和检测。
此外用于制备标准和系统适用性溶液,用于通过液相色谱和抑制电导率检测器根据以下美国药典各论规定进行测试和杂质分析:
此外用于制备标准和系统适用性溶液,用于通过液相色谱和抑制电导率检测器根据以下美国药典各论规定进行测试和杂质分析:
- 氯化钠片
- 氯化钠吸入溶液
- 氯化钠眼膏
- 氯化钠滴眼液
- 溶液用氯化钠片
- 氟化钠
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Sodium Chloride Tablets
United States Pharmacopeia, 46(1) (2021)
Sodium Chloride Ophthalmic Ointment
United States Pharmacopeia, 46(5) (2022)
Sodium Chloride Tablets for Solution
United States Pharmacopeia, 46(1) (2021)
Sodium Chloride Inhalation Solution
United States Pharmacopeia, 46(2) (2021)
Sodium Chloride Ophthalmic Solution
United States Pharmacopeia, 46(2) (2021)