产品名称
碘酸钾溶液, for 1000 ml, c(KIO₃) = 1/₆₀ mol/l (0.1 N) Titrisol®
等级
reagent grade
质量水平
产品线
Titrisol®
表单
liquid
反应适用性
reaction type: Acid-base reactions
浓度
1/60 M
技术
titration: suitable
pH值(酸碱度)
5.4 (20 °C in H2O)
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
法律信息
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1