Merck
V5265
Sigma-Aldrich
结晶紫溶液 溶液
1%, aqueous solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H30ClN3
CAS号:
分子量:
407.98
Beilstein:
3580948
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
表单
aqueous solution
浓度
1%
技术
microbe id | staining: suitable
颜色
deep violet, purple
Amax
0.36-0.44 at 589-594 nm
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
结晶紫,又称龙胆紫或甲基紫,是碱性副品红的N-六甲基化衍生物。 它是一种碱性、阳离子、嗜酸性的蛋白染料,用于组织学和细菌学染色。 它以其抗菌和抗真菌特性而闻名。
它能将皮脂腺的脂肪部分染成深紫色。结晶紫也可加深带血的指纹。这种染料如果吸入、吞咽或通过皮肤吸收对人体是有害的,接触可能会致癌,具有严重的眼睛刺激性。
应用
  • 结晶紫通常用于革兰氏染色,以对细菌进行分类。
  • 它还可用于检测细菌对生物医学聚合物的粘附性,并通过吉姆萨染色法对哺乳动物组织中的DNA进行染色。
  • 它已成功用于开发反离子染色法,以检测琼脂糖凝胶电泳中的DNA。
  • 它的抗菌特性可促进其在口腔念珠菌病、皮肤感染及耐甲氧西林治疗中的应用。.
  • 它已被用作细胞增殖测定、迁移测定以及Boyden室测定的染色剂。
结晶紫溶液,可用于Brown-Hopps法,对革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌进行染色。
生化/生理作用
结晶紫的抗微生物作用可归因于自由基的产生和与染料结合形成的细菌复合物。据报道,它还能抑制蛋白质合成和细菌细胞壁的形成。它对革兰氏阳性细菌特别有效。
原理
结晶紫是革兰氏染色的主要染色剂。它渗透到富含肽聚糖的革兰氏阳性菌细胞壁,并与革兰氏碘形成复合物,脱色后保持紫色。′因此,革兰氏阳性菌可以与肽聚糖层明显较薄的革兰氏阳性菌区分开来。
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Characterization of potent and selective iodonium-class inhibitors of NADPH oxidases
Lu J, et al.
Biochemical Pharmacology, 43, 25-38 (2017)
K Engbaek et al.
Journal of clinical pathology, 32(2), 187-190 (1979-02-01)
Five techniques for Gram staining bacteria in paraffin sections were compared on serial sections of pulmonary tissues from eight bacteriological necropsies. Brown and Hopp's method was the most satisfactory for distinguishing Gram-positive and Gram-negative bacteria. However, this method cannot be
Histological and histochemical methods: Theory and practice (5th ed.)
JA Kiernan
Histological and Histochemical Methods: Theory and Practice (2015)
Studies on adsorption of crystal violet dye from aqueous solution onto coniferous pinus bark powder (CPBP)
Ahmad R.
Journal of Hazardous Materials, 171, 767-773 (2009)
Gentian Violet: a 19th century drug re-emerges in the 21st century
Alexander M. Maley, Jack L. Arbiser
Experimental Dermatology, 22(12) (2013)
相关内容
关于临床诊断中细菌学研究和应用的概述。了解标准和特殊染色剂在显微分析中的应用。
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.