文件
1.09475
Supelco
缓冲溶液
(citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride) colour: red traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (20 °C) Certipur®
别名:
Buffer solution colour: red (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161704
NACRES:
NA.25
等級
certified reference material
品質等級
產品線
Certipur®
pH值
4.0 (20 °C in H2O)
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
應用
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
格式
mixture
儲存溫度
15-25°C
一般說明
该红色柠檬酸/氢氧化钠/氯化氢缓冲溶液是采用优质试剂按照DIN EN ISO/IEC 17025在注册校准实验室通过重量法制备。其pH值为4.00,在20°C下,采用5点校准方法,使用组合玻璃电极测量。测量是按照DIN 19268采用符合DIN 19266、NIST、IUPAC、欧洲药典和美国药典的参考缓冲溶液。其pH值强烈依赖于温度,因此在使用过程中必须保持恒定的温度。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书,以查看认证值,包括不确定性和到期日。
應用
本缓冲溶液可用作校准 pH 测量仪器或 pH 电极的校准标准品,并可用作测量其它溶液 pH 值的对照品。
特點和優勢
  • 经ISO/IEC 17025和ISO 17034认可实验室检测和验证
  • 可直接追溯至NIST 二级参考标准物质和PTB一级有证参考标准物质
  • 即用型溶液。
  • 以密封瓶装形式供货,环保的Titripac® 包装减少废弃物
  • 随附详细和批次特定的分析证书(CoA),便于有效审计
  • 产品标签遵循ISO指南31,包含订购号、物品描述、批号、安全数据和有效期的信息
  • 包装材料已按照ISO指南35进行详细稳定性研究
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
推薦
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1