主要文件
1.99012
Supelco
缓冲溶液
(citric acid, sodium hydroxide, hydrogen chloride) tracable to SRM from NIST and PTB pH 2.00 (25°C) Certipur®
别名:
缓冲液,pH 2.0 (25°C)(柠檬酸/氢氧化钠/盐酸)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12161704
NACRES:
NA.25
等级
certified reference material
质量水平
产品线
Certipur®
pH值(酸碱度)
2.0 (25 °C in H2O)
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
应用
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
包装形式
mixture
储存温度
15-25°C
一般描述
它是柠檬酸/氢氧化钠/氯化氢的认证缓冲溶液,在注册的校准实验室采用优质试剂通过重量法制备而成。根据5点校准法,采用复合玻璃电极测定其pH值在25°C下为2.00。测量是按照 DIN 19268采用符合DIN 19266、NIST、IUPAC、欧洲药典、美国药典的参考缓冲溶液完成的。缓冲液的pH值取决于温度,因此在使用过程中必须保持恒定的温度。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过http://www.sigma-aldrich.com下载您的 证书,以查看认证值,包括不确定性和到期日。
应用
本缓冲液可用作校准 pH 测量仪器或 pH 电极的分析方法的标准品,并可用作测量其它溶液 pH 值的对照品。
特点和优势
  • 经ISO/IEC 17025和ISO 17034认可实验室检测和验证
  • 可直接追溯至NIST 二级参考标准物质和PTB一级有证参考标准物质
  • 即用型溶液以30 mL小袋的形式提供。
  • 随附详细和批次特定的分析证书(CoA),以便有效纳入质量管理体系
  • 产品标签遵循ISO指南31,包含订购号、物品描述、批号、安全数据和有效期的信息
  • 包装材料已按照ISO指南35进行详细稳定性研究
  • 25°C时pH值存在+/- 0.02的不确定性
法律信息
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
推荐
产品编号
说明
价格
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1