产品线
Certipur®
pH值(酸碱度)
9.0 (20 °C in H2O)
密度
1.0 g/cm3 at 20 °C
应用
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
包装形式
mixture
储存温度
15-25°C
一般描述
经认证的硼酸/氯化钾/氢氧化钠缓冲溶液采用优质试剂根据DIN EN ISO/IEC 17025通过重量法制备而成。其pH值为9.00,在20°C下,采用5点校准方法,使用组合玻璃电极测量。测量是按照DIN 19268采用符合DIN 19266、NIST、IUPAC、欧洲药典和美国药典的参考缓冲溶液。其pH值强烈依赖于温度,因此在使用过程中必须保持恒定的温度。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书,以查看认证值,包括不确定性和到期日。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书,以查看认证值,包括不确定性和到期日。
应用
本缓冲液可用作pH测量仪器或pH电极的的校准标准液,并可用作测量溶液pH值的对照溶液。
特点和优势
- 经ISO/IEC 17025和ISO 17034认可实验室检测和验证
- 可追溯至NIST 二级参考标准物质和PTB一级有证参考标准物质
- 即用型溶液。
- 密封塑料瓶装、可持续Titripac®包装,减少废弃物的产生
- 随附详细和批次特定的分析证书(CoA),便于有效审计
- 产品标签遵循ISO指南31,包含订购号、物品描述、批号、安全数据和有效期的信息
- 包装材料已按照ISO指南35进行详细稳定性研究
法律信息
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
推荐
产品编号
说明
价格
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg