等级
ACS reagent
for analytical purposes
质量水平
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸汽密度
3.2 (vs air)
蒸汽压
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
产品线
EMSURE®
方案
≥99.9% (GC)
表单
liquid
自燃温度
997 °F
expl. lim.
7 %
dilution
(for analytical testing)
杂质
≤0.000002% As (Arsenic)
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0006 meq/g Alkalinity
≤0.005% Benzene (GC)
≤0.03% Water
≤0.5 ppm Chloride (Cl)
≤1 ppm Sulfate (SO4)
蒸发残留物
≤0.0005%
颜色
clearAPHA: ≤10
折射率
n/D 1.496 (lit.)
运动粘度
0.7 cSt(20 °C)
沸点
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
转变温度
flash point 4 °C
溶解性
0.52 g/L
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阳离子
Ag: ≤0.000002%
Al: ≤0.00005%
Au: ≤0.00001%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Be: ≤0.000002%
Bi: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
In: ≤0.000002%
Li: ≤0.000002%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Mo: ≤0.000005%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Pt: ≤0.000002%
Sb: ≤0.000002%
Sn: ≤0.00001%
Ti: ≤0.000005%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000005%
Zn: ≤0.00001%
Zr: ≤0.000002%
SMILES字符串
Cc1ccccc1
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- Toluene Detection in Biological Samples Using SPME-GC-MS.: 本研究提出了一种使用固相微萃取结合气相色谱-质谱 (SPME-GC-MS) 检测生物样品甲苯含量的方法。该方法兼具高灵敏度和准确性,适合于甲苯暴露的生物监测(Suh et al., 2015)。
- Adsorption Characteristics of Toluene on Metal-Organic Frameworks.: 本文探讨了甲苯在各种金属有机骨架 (MOF) 上的吸附特性。这项研究确定了对甲苯吸附最有效的 MOF,提供了有关空气净化工业应用的见解(Zhang et al., 2019)。
联系
其他说明
法律信息
相关产品
配件
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
39.9 °F - closed cup
闪点(°C)
4.4 °C - closed cup
其他客户在看
实验方案
Summary application report for analysis of moisture in Crude oil
相关内容
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.