主要文件
1.08327
Supelco
甲苯
for liquid chromatography LiChrosolv®
别名:
甲基苯,苯基甲烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH3
CAS号:
分子量:
92.14
Beilstein:
635760
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191501
EC索引号:
203-625-9
NACRES:
NA.03
蒸汽密度
3.2 (vs air)
质量水平
蒸汽压
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
描述
isocratic
产品线
LiChrosolv®
方案
≥99.9% (GC)
表单
liquid
自燃温度
997 °F
expl. lim.
7 %
技术
HPLC: suitable
杂质
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0006 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
蒸发残留物
≤2.0 mg/L
透射比
300 nm, ≥70%
310 nm, ≥80%
350 nm, ≥98%
折射率
n/D 1.496 (lit.)
运动粘度
0.7 cSt(20 °C)
沸点
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
转变温度
flash point 4 °C
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 甲苯对废水处理系统中复杂有机物降解的影响: 本研究考察了甲苯对废水处理系统中复杂有机物降解过程的影响。研究重点介绍了甲苯对微生物活性的抑制作用,并提出了减轻这些影响提高废水处理效率的策略(Taheri et al., 2022).
制备说明
产品已经过0.2 μm过滤器过滤
分析说明
纯度 (GC): ≥ 99.9 %
一致性(IR):符合
蒸发残留物: ≤ 2.0 mg/l
水: ≤ 0.05 %
酸度: ≤ 0.0002 meq/g
碱度: ≤ 0.0006 meq/g
透射率(300 nm): ≥ 70 %
透射率(310 nm): ≥ 80 %
透射率(从350起 nm开始): ≥ 98%
经0.2 µm过滤器过滤
其他说明
欢迎探索各式各样的实验室安全配件和设备,以安全操作溶剂,在首次使用时就能获得较高的安全水平。
法律信息
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
39.9 °F - closed cup
闪点(°C)
4.4 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
商品
Simultaneous analysis of ascorbic acid and dehydroascorbic acid in various food samples by High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC).
实验方案
Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets