主要文件
1.08180
Supelco
2-Thiobarbituric acid
reagent for sorbic acid
别名:
2-Thiobarbituric acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4N2O2S
CAS号:
分子量:
144.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
207-985-8
NACRES:
NB.21
质量水平
效能
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
1.7-1.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
235 °C
堆积密度
210 kg/m3
储存温度
15-25°C
InChI
1S/C4H4N2O2S/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
InChI key
RVBUGGBMJDPOST-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (acidimetric; calculated on dried substance): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (1 %; water): 1.7 - 1.9
Loss on drying (20 mbar, 60 °C): ≤ 1
Suitability as reagent (for sorbic acid): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2