主要文件
1.00807
Supelco
三氯乙酸
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
别名:
三氯乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2HCl3O2
CAS号:
分子量:
163.39
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
200-927-2
NACRES:
NA.21
等级
ACS reagent
质量水平
Agency
reag. Ph. Eur.
蒸汽压
1 hPa ( 20 °C)
产品线
EMSURE®
方案
≥99.5% (alkalimetric)
表单
solid
自燃温度
711 °C
效能
3320 mg/kg LD50, oral (Rat)
杂质
≤0.01% In water insoluble matter
≤300 ppm Sulfated ash (600 °C)
颜色
clear
pH值(酸碱度)
<1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
54-56 °C
转变温度
flash point >110 °C
溶解性
1300 g/L
密度
1.63 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
900 kg/m3
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤10 ppm
nitrate (NO3-): ≤20 ppm
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
痕量阳离子
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
ClC(Cl)(Cl)C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
联系
替代:TX1045; TX1045-5; TX1045-3
分析说明
含量测定(碱量滴定): ≥ 99.5 %
同一性(红外光谱):通过测试
外观:无色易潮解晶体
溶液外观(200 g/l;水):澄清,无色
在水中不溶物: ≤ 0.01 %
氯化物(Cl): ≤ 10 ppm
硝酸盐(NO₃): ≤ 20 ppm
磷酸盐(PO₄): ≤ 5 ppm
硫酸盐(SO₄): ≤ 200 ppm
重金属(以 Pb 计): ≤ 20 ppm
Cu(铜): ≤ 5 ppm
Fe(铁): ≤ 10 ppm
易碳化物质:通过测试
硫酸灰(600 °C): ≤ 300 ppm
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
CorrosionEnvironment
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
> 113 °C - closed cup
访问文档库
商品
Discover the detection of milk adulteration by whey using spectrophotometric estimation of sialic acid in three different milk brands. Learn more about this essential technique in our application note.
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.