文件
1.07293
Supelco
4-氨基-2,3-二甲基-1-苯基-3-吡唑啉-5-酮
GR for analysis
别名:
4-氨基-2,3-二甲基-1-苯基-3-吡唑啉-5-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H13N3O
CAS号:
分子量:
203.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
201-452-3
NACRES:
NA.05
品質等級
形狀
solid
效力
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
7.1 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
107-109 °C
溶解度
56 g/L
體積密度
430 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
InChI 密鑰
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(高氯酸滴定): ≥ 99
鉴别(红外光谱):通过测试
熔点:107 - 109
硫酸灰分: ≤ 0.1 %
干燥失重(90°C): ≤ 0.5 %
灵敏度检测(苯酚):通过测试
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3