Agency
BP
NF
Ph. Eur.
质量水平
表单
solid
自燃温度
>300 °C
效能
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
沸点
>300 °C/1013 hPa
mp
42-72 °C
密度
0.90 g/cm3 at 20 °C
应用
石蜡锭 57-60,Ph Eur、BP、NFCAS 号 8002-74-2,pH(H₂O)中性。
分析说明
同一性:通过测试
酸度或碱度:通过测试
固化点:57 - 60 °C
芳烃、多环烃:符合
标准残留溶剂(Ph Eur/ICH):制造工艺排除
易碳化物质:通过测试
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.015%
硫化合物:通过测试
符合 Ph Eur、BP、NF
酸度或碱度:通过测试
固化点:57 - 60 °C
芳烃、多环烃:符合
标准残留溶剂(Ph Eur/ICH):制造工艺排除
易碳化物质:通过测试
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.015%
硫化合物:通过测试
符合 Ph Eur、BP、NF