文件
1.07150
Supelco
石蜡
42-44, in block form
别名:
石蜡
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12181503
酶委員會索引編號:
232-315-6
NACRES:
NB.51
品質等級
形狀
solid
自燃溫度
>300 °C
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
雜質
≤0.015% Sulfate (SO4)
pH值
7
bp
>300 °C/1013 hPa
mp
42-72 °C
密度
0.90 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
一般說明
42-44,块状
分析報告
鉴别(IR光谱)通过测试酸碱度通过测试凝固点42 - 44 °C硫酸盐(SO₄)≤ 0.015 %
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup