文件
1.07160
Supelco
石蜡
viscous Reag. Ph Eur
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12181503
酶委員會索引編號:
232-455-8
NACRES:
NB.51
agency
reag. Ph. Eur.
品質等級
蒸汽壓力
<0.1 hPa ( 20 °C)
形狀
liquid
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
技術
cell culture | mammalian: suitable
動態黏度
100-230 mPa.s(20 °C)
運動黏度
>22.5 cSt(40 °C)
bp
300-500 °C/1,013 hPa
轉變溫度
flash point 200 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
no temp limit
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
鉴别(红外光谱):通过测试
鉴别(黏度):通过测试
酸度或碱度:通过测试
相对密度(d20/20):0.827 - 0.890
动态粘度(20 °C):110 - 230 mPa∙s
芳族多环烃:通过测试
固体石蜡:通过测试
易碳化的物质:通过测试
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
455.0 °F
閃點(°C)
235 °C