主要文件
1.07027
Millipore
Geduran® Si 60
for High Performance Flash Chromatography
别名:
二氧化硅
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SiO2
CAS号:
分子量:
60.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
41115711
EC索引号:
231-545-4
质量水平
pH值(酸碱度)
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
沸点
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
堆积密度
200‑1430 kg/m3
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
pH-value (10 % suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Loss on drying: ≤ 9.0 %
particle size (Malvern) (d10): 20 - 25 µm
particle size (Malvern) (d50): 35 - 45 µm
particle size (Malvern) (d90): 60.0 - 70.0 µm
法律信息
GEDURAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg