agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
品質等級
產品線
EMPROVE® ESSENTIAL
形狀
crystalline
solid
pH值
9.0-9.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
溶解度
218 g/L
密度
1.52 g/cm3 at 20 °C
應用
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.12H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用技巧和监管专业知识,我们可为您开发、放大和生产中的每一步骤提供支持。
作为Emprove® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
作为Emprove® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
應用
十二水合磷酸氢二钠常用作生物分子下游色谱步骤和液体制成品的磷酸缓冲液体系组分。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
也與該產品經常一起購買
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1